Description
- L’ouverture de remplissage large facilite le nettoyage
- Des poignées de transport et un couvercle à vis garantissent un transport sûr et pratique
- Peut également être utilisé comme boîte de sédimentation
- Fabriqué en HDPE transparent
- Stabilisé aux UV
- Graduations en litres bleues auto-adhésives et robinets disponibles en tant qu’accessoires
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1,59 gal. |
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Certifications/Conformité | Convient aux denrées alimentaires |
| Type de bouchon | À vis |
| Couleur | Transparente |
| Dimensions (L x l x H) | 290 P x 130 l x 280 mmH |
| À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation |
| Graduations | Balance en litres disponible séparément |
| Comprend | Connecteur fileté 0,75 po, poignées de transport, couvercle à vis |
| Afficher plus |