Description
- PEHD, transparent
- Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
- Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2500 mL |
| Couleur | Transparente |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 69 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 265 mm |
| Matériau | PEHD, Polypropylene |
| Longueur (métrique) | 122 mm |
| Stérilité | Non-sterile |
| Largeur (métrique) | 122 mm |
| Filetage (métrique) | 80 mm |
| Couleur de bouchon | Disponible en noir, en bleu ou en rouge. |
| Afficher plus |