Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Code produit 15475574 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15475574 50 ml 1 pièce
15425574 100 mL 1 pièce
10222563 2500 mL 1 pièce
17250574 750 ml 1 pièce
15376418 250 mL 1 pièce
11817702 500 ml 1 pièce
15316438 1000 mL 1 pièce
11827702 1000 mL 6 pièces
11868301 1500 mL 1 pièce
15425584 4000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15475574 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03420050
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon de réactif à col large est particulièrement adapté au stockage, à l’emballage, à la prise d’échantillons, à l’échantillonnage et au transport des granulés et des milieux de culture en pâte.
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
  • Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) externe du col 28 mm
Dimensions (L x l x H) 36 x 36 x 89 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Matériau PEHD
D.I. du col (métrique) 21 mm
Poids (métrique) 0,018 kg
Largeur (métrique) 36 mm
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 89 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis