Description
- En PEHD
- Col large
- Avec bouchon à vis et poignée de transport
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 l |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 120 mm |
| Comprend | Poignée de transport |
| Matériau | PEHD |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 395 mm |
| Diamètre (métrique) | 210 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |