Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de gaz Headspace / à espace de sol
Code produit 15298503
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15298503 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15298503 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 008775
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues Headspace / de gaz de sol Trajan Scientific and Medical possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Seringues d’analyse de gaz Headspace / à espace de sol
Spécification
Précision ± 1%
Description Seringue Headspace
Diamètre (métrique) interne 0,75 mm
Diamètre (métrique) externe 1,587 mm
Longueur (métrique) 60 mm
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 5 ml