Learn More
3M™ Indicateurs biologiques à lecture rapide Attest™
Code produit 11983604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 Paquets
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11983604 50 Paquets 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11983604 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000053661
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Contrôlent l’efficacité du processus de stérilisation à la vapeur et donnent les résultats dans les 3 heures. Les indicateurs biologiques à lecture rapide 3M™ Attest™ offrent la meilleure garantie de stérilité en testant le stérilisateur avec des spores très résistantes quantifiables.
  • Facile à utiliser et à interpréter grâce à l’affichage visuel en couleurs
  • Les indicateurs biologiques autonomes réduisent considérablement la possibilité de contamination
  • Minimise les faux positifs
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN886-1-2 et ISO 11138-1-3
Type de produit Indicateur biologique
Quantité 50 Paquets