Learn More
Heidolph Instruments Bloc de 1 l à chaleur
S’utilise avec : Plaque chauffante à agitateur
Marque:  Heidolph Instruments 505-80071-00
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 1.78000kg
Code produit. 10513924
  • 1070.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Transformez votre agitateur en bloc réactionnel!
• Agitation efficace dans toutes les configurations
• Bloc réactionnel agité modulaire:
• Support Heat-On
• Surface en fluoropolymère: transmission rapide de la chaleur et nettoyage plus facile
• Surface de contact plus importante permettant une optimisation du chauffage
• A compléter par 1 ou 2 calottes pour ballon 10,25,50 ou 100mL
• Support Heat-On et calotte pour 1 ballon 250mL
• Support Heat-On et calotte pour 1 ballon 1000mL
Spécification
Spécification
33.8 oz.
Agitateur chauffant
500°F
Accessoire, bloc
1 l
1 L Round Bottom Flask
260°C
0,8 kg