Learn More
Heidolph™ Blocs chauffants
Code produit. 10247733 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10247733 250 ml 1 pièce
10782224 500 ml 1 pièce
10483295 2000 ml 1 pièce
10297733 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 10247733 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5058006700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez votre débit de travail quotidien de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants.
    • La large plage de températures offre une sécurité illimitée pour les applications jusqu’à 260°C
    • Un revêtement en PFA unique sur le corps en aluminium Heat-On offre une résistance chimique supérieure et une longue durée de vie
    • Contrôlez précisément la température à l’intérieur du récipient ou sur le bain à sec avec un port thermocouple qui fournit la température réelle du bloc à votre plaque chauffante série MR
    • Augmentez votre productivité quotidienne de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants Heat-On
    • Hausse de 66 % de la vitesse de chauffe de 1000 ml d’eau par rapport aux bains d’huile classiques
    • Un flacon de 150 ml d’eau bout en moins de 11 minutes
    • Chaque bloc chauffant Heat-On est un produit autonome qui peut être placé directement sur l’agitateur chauffant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (équipement) Pour support à plusieurs puits
Température (impériale) 500°F
Température (métrique) 260°C
Type Bloc de chauffage
Matériau Aluminium