Learn More
Heidolph™ Insert pour support à plusieurs puits
Code produit. 10237733 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type:
Insert de 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10237733
Marque: Heidolph™ 5058006400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Insert pour support à plusieurs puits conçu pour accueillir un ou deux inserts pour flacons qui présentent également des côtés découpés pour une utilisation avec des flacons à deux ou trois cols et accepte les poignées de levage de sécurité en option.
Insert pour support à plusieurs puits Heat-On 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Insert de 100 ml