Learn More
Ansell Masques stériles de style plissé Kimtech Pure™ M3
Code produit 15691692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fastening Type:
Attaches
Contours d’oreille
Comprend:
Attaches souples de 7 po
Attaches souples de 9 po
Contours d’oreille en maille
Conditionnement:
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fastening Type Comprend Conditionnement
15691692 Contours d’oreille Contours d’oreille en maille 200 pièces
11715505 Attaches Attaches souples de 7 po 200 pièces
11393892 Attaches Attaches souples de 9 po 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15691692 Fournisseur Ansell Code fournisseur 62470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    316.47€ / 200 pièces
    Économisez 175.53€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comporte un revêtement interne BiCoSof™ non irritant et un embout nasal en aluminium pliable
Les masques stériles présentent un revêtement intérieur non irritant BiCoSof™ et un nez en aluminium pliable. Disponibles avec boucles d’oreilles ou attaches souples.
  • Stérilisés aux rayons gamma à 10-6
  • Blanc avec attaches souples ou contours d’oreille
  • Couche externe du film perforé en PE assurant une protection contre les contaminations
  • Liaison en polyester et milieu filtrant en polyester garantissant une filtration des bactéries efficace à 91.9 % et une filtration des particules efficace à 93.1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Fastening Type Contours d’oreille
Matériau Polyéthylène
Dimensions Étalon
Stérilité Stérile
Modèle Plissée, 62470
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001 ; CE Simple ; À usage industriel uniquement
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
Jetable Usage unique
Efficacité de filtre 89 % (PFE), 94 % (BFE)
Comprend Contours d’oreille en maille
Sans latex Oui
Porosité 0,1 μm (PFE), 3 μm (EFB)
Séries Kimtech™ M3 Stérile