Learn More
Brady™ Étiquettes pour circuits imprimés en polyimide résistant à la chaleur pour imprimantes M6/M7
Code produit 17898384 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,75 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
750 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) Forme Conditionnement
17898384 0,2 x 0,65 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 5,08 mm Rectangle 750 pièces
17858244 0,187 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 4,75 mm Rectangle 750 pièces
17819164 0,25 x 0,75 in M710, BMP71 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17808344 0,25 x 0,75 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17828304 0,25 x 0,9 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17858374 0,25 x 0,25 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Carré 750 pièces
17878154 0,25 x 2 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 100 pièces
17878134 0,25 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,35 mm Rectangle 750 pièces
17871659 0,275 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 6,99 mm Rectangle 750 pièces
17838754 0,375 x 1 in M710, BMP71 9,53 mm Rectangle 500 pièces
17858254 0,375 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 9,53 mm Rectangle 500 pièces
17878234 0,375 x 0,375 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 9,53 mm Carré 500 pièces
17828154 0,4 x 0,4 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 10,16 mm Carré 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17898384 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le polyimide haute température résiste aux environnements de soudure à la vague et à de multiples lavages agressifs pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques.
  • Cet adhésif ultra-résistant est conçu pour résister aux protocoles de lavage et aux produits chimiques de nettoyage les plus extrêmes, et est idéal pour une utilisation dans les équipements d'application automatique.
  • Le matériau polyimide blanc brillant est imprimable par transfert thermique.
  • Homologué UL, conforme aux exigences de la norme MIL-STD-202G, méthode 215K
  • Température de service de -70 °C à 100 °C (-94 °F à 212 °F)
  • Fabriqué en polyimide B-727
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, homologué UL
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau PI
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, des composants et des équipements, étiquetage indicateur de température
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 750 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +572 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +300 °C
Épaisseur (impériale) 0,0044 in
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Dimensions (L x l) 0,2 x 0,65 in
Longueur (impériale) 0,2 in
Largeur (impériale) 0,65 in
Largeur (métrique) 16.51 mm
Hauteur (métrique) 5,08 mm