Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ à thermoscellage
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17717807 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3 x 8 in
6 x 3 in
8 x 6 in
10 x 8 in
12 x 6 in
15 x 8 in
4 x 15 in
6 x 25 in
12 x 12 in
17 x 12 in
17 x 16 in
18 x 12 in
18 x 24 in
20 x 10 in
22 x 18 in
24 x 12 in
24 x 24 in
30 x 10 in
30 x 24 in
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17717807 6 x 3 in 1000 pièces
17747807 8 x 6 in 500 pièces
17757807 12 x 6 in 500 pièces
17777807 10 x 8 in 500 pièces
17787807 15 x 8 in 500 pièces
17797807 20 x 10 in 500 pièces
17707817 30 x 10 in 500 pièces
17717817 12 x 12 in 500 pièces
17727817 17 x 12 in 500 pièces
17737817 18 x 12 in 500 pièces
17747817 24 x 12 in 500 pièces
17757817 17 x 16 in 500 pièces
17767817 22 x 18 in 500 pièces
17777817 18 x 24 in 250 pièces
17787817 24 x 24 in 250 pièces
17797817 30 x 24 in 250 pièces
17737807 4 x 15 in 500 pièces
17767807 6 x 25 in 500 pièces
17727807 3 x 8 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 17717807 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BBMGTVKHS0306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    703.95€ / 1000 pièces
    Économisez 83.05€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
thermoscellage Tyvek™ Les sachets de stérilisation à la vapeur constituent une barrière efficace contre la contamination microbienne.
  • Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
  • DuPont Tyvek™ Le film souple à base de polyester est non pelucheux, résistant à l'humidité et aux perforations, extrêmement robuste et conçu pour être autoclavé.
  • Le Tyvek™ Le côté offre une respirabilité élevée tout en constituant une barrière efficace contre la contamination microbienne.
  • La face transparente offre une grande clarté, ainsi que résistance et durabilité.
  • Doit être thermoscellé à l’aide d’un thermoscellant à bande continue ou à impulsion valide
  • Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
  • Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Fonctionne avec les scelleuses à bande pulsée et continue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Quantité 1 000/paquet
Dimensions (L x l) 6 x 3 in
Longueur (impériale) 6 in
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Longueur (métrique) 15.2 cm
Largeur (métrique) 7.6 cm