Learn More
Eppendorf™ Heat Sealer S200
Code produit 15343499 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15343499 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15343499 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5392000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4860.00€
    4431.00€ / 1 pièces
    Économisez 429.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Assure une étanchéité hermétique conviviale et fiable d’une grande variété de plaques multipuits.
  • Élimine l’évaporation en PCR
  • Températures d’étanchéité réglables pour une plus grande flexibilité
  • Joints 96 et plaques à 384 puits
  • Durée d’étanchéité sélectionnable de 1 à 9 secondes par incréments de 0,5 seconde
  • Le thermostat intégré empêche la surchauffe
  • Poignée puissante pour un fonctionnement ergonomique
  • Adaptateur de microplaque PCR inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 100/230 V
Dimensions (L x l x H) 220 × 321 × 425 mm
Alimentation électrique 100/230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Plaques à 96 et 384 puits
Type de prise Prise EU
Plage de températures de soudure 125°C à 200°C par incréments de 1°C
Fréquence 50/60 Hz