Learn More
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™
Description
Assurez l’intégrité du contenu du flacon avec les bandes thermorétractables Thermo Scientific™ pour flacons de culture en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Appliquez simplement le couple d’application recommandé pour les bouchons Thermo Scientific Nalgene et faites glisser la bande thermorétractable sur le bouchon et le col du flacon. Chauffez la bande pour la rétrécir et sécurisez le contenu avec ce joint inviolable.
- Les bandes gamma stables incluent une ”bande d’arrachage” perforée pour un retrait facile.
- Les bandes sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter aux flacons carrés PETG pour milieu de culture Nalgene.
- Les cartons contiennent 1 000 bandes (deux poches à fermeture éclair de 500 bandes chacune).
Spécification
Spécification
| Couleur | Clear |
| Matériau | PETG |
| Nbre par carton | 1000 |
| Nb par paquet | 1000 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couple | 12-17 in-lb |
| Raccords pour clé dynamométrique | 2195-1024 |
| Finition de col | 24-415 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de culture carré en PETG de 60 ml |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Afficher plus |