Learn More
Carver™ Presse manuelle chauffante à deux colonnes
Code produit 11900017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Force normale:
22 tonnes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Force normale
11900017 22 tonnes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11900017 Fournisseur Carver™ Code fournisseur 4389CE.4020000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50746.19€
    15813.43€ / 1 pièces
    Économisez 34932.76€
    68% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La presse manuelle chauffante à deux colonnes Carver™ de modèle MH est utilisée pour de nombreuses applications de préparation des échantillons dans les domaines chimique, physique, biologique et mécanique pour lesquelles un pressage est nécessaire.
  • Plaques de 23 x 23 mm
  • < 70 dB(A)
  • Pression maximale de 669 bar (9 709 psi)
  • Course du vérin de 165 mm
Spécification
Type de produit Presse manuelle
À utiliser avec (application) R&D, développement spécialisé à faible volume, tests de qualité
Poids (métrique) 425 kg
Force normale 22 tonnes