Description
- Les chambres permettent le séchage d'échantillons en vrac, ou le séchage de flacons de sérum, de fioles ou de microplaques.
- Les étagères de 10 in de diamètre sont sans fil et amovibles, ce qui permet de les placer dans un congélateur pour la pré-congélation.
- La chambre se connecte à une FreeZone Lyophilisateur pour le contrôle et l'enregistrement de la température des étagères à partir du Lyo-Works afficher.
- Chaque chambre comprend un cylindre en acrylique transparent de 12 in de diamètre, une soupape de décompression, un bouchon pour l'orifice de vide et une ouverture de 8 in de diamètre vers le collecteur au fond de la chambre. Convient aux condenseurs de 10,12 in ou de 14 in de diamètre.
- Comprend trois étagères et trois sondes de température.
- Pour une utilisation avec n'importe quel FreeZone Lyophilisateur fabriqué après juillet 2017.
Spécification
Spécification
| Type | Chambre à produit chaud |
| Nbre d’étagères | 5 |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à +60°C |
| Matériau | Acrylique |
| Comprend | Vannes |
| Type de bouchon | Todos excepto América del Norte |
| Tension | 230 V |