Learn More
Labconco™ Chambres avec étagères chauffées pour produits
Code produit 15782857 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Hauteur (métrique):
43,1 cm
62,4 cm
Comprend:
3 étagères et chambre transparente
5 étagères et chambre transparente
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Hauteur (métrique) Comprend Tension Conditionnement
15782857 Schuko 43,1 cm 3 étagères et chambre transparente 230 V 1 pièce
15702867 Schuko 62,4 cm 5 étagères et chambre transparente 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15782857 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 780801030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8975.00€
    7644.05€ / 1 pièces
    Économisez 1330.95€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
3 étagères et chambre transparente
Requires
Lyophilisateur FreeZone
Permet le séchage d’échantillons en vrac ou le séchage de flacons à sérum, de flacons ou de microplaques. Les chambres avec étagères chauffées pour produits Labconco sont sans fil et amovibles et peuvent donc être installées dans un congélateur pour la pr
  • Les chambres courtes comprennent trois étagères de 10 in de diamètre et trois sondes de température ; Les chambres hautes comprennent cinq étagères de 10 in de diamètre et cinq sondes de température.
  • Les étagères sont sans fil et amovibles et peuvent donc être installées dans un congélateur pour la pré-congélation
  • Chaque étagère est réglable en hauteur pour s’adapter à une grande variété de tailles d’échantillons
  • La chambre se connecte à FreeZone Lyophilisateur pour le contrôle et l'enregistrement de la température des étagères Lyo-Works afficher
  • La température peut être réglée à partir de −20 °C à 60 °C (−4 °F à 140 °F)
  • Chaque chambre comprend un cylindre en acrylique transparent de 30,5 cm de diamètre, une soupape de décompression et une ouverture de 20,3 cm de diamètre donnant accès au collecteur, située au fond de la chambre.
  • Compatible avec les condenseurs de 10,12 in ou 14,0 in de diamètre
  • Pour une utilisation avec n'importe quel FreeZone Lyophilisateur sauf modèles Legacy
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Warranty
Un an
Specifications
Type Étagère chauffée
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Matériau Acier (clayettes), acrylique (chambre)
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend 3 étagères et chambre transparente
Profondeur (impériale) 15.2 in
Profondeur (métrique) 38,6 cm
Largeur (impériale) 15,2 in
Largeur (métrique) 38,6 cm
Hauteur (impériale) 17 in
Hauteur (métrique) 43,1 cm
Ampérage 2A
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 80 lb
Poids à l’expédition (métrique) 36,29 kg