Learn More
Labconco™ Étagères chauffées pour produits
Code produit 10443285 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
254 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10443285 254 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10443285 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7509401
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Étagères avec régulation de la chaleur pour lyophilisation des échantillons.
  • Trois étagères en aluminium avec des bords de 6,35 mm
  • Trois tiges de support en acier inox
  • Neuf clips pour le réglage de la hauteur des étagères
  • Transformateur basse tension avec régulation de la chaleur jusqu’à +40°C (+104°F)
  • Trois pieds en caoutchouc
Spécification
Type Étagère chauffée
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) Jusqu'à 40 °C
Dimensions Grand
Diamètre (impériale) 10 in
Diamètre (métrique) 254 mm
Hauteur (impériale) 11,75 in
Hauteur (métrique) 298 mm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V - 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 15,0 lb
Poids à l’expédition (métrique) 6,8 kg