Learn More
Labconco™ Tablettes pour produits chauffés, petites
Code produit 10286433 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres de séchage
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10286433 Chambres de séchage 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10286433 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7509201
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les tablettes pour produits chauffés sont constituées de trois tablettes en aluminium avec des bords de 1/4 po, trois tiges de support en acier inoxydable, neuf clips pour le réglage de la hauteur des tablettes, un transformateur basse tension avec contrô
Les tablettes pour produits chauffés sont constituées de trois tablettes en aluminium avec des bords de 1/4 po, trois tiges de support en acier inoxydable, neuf clips pour le réglage de la hauteur des tablettes, un transformateur basse tension avec contrôle thermique variable jusqu’à +40°C (+104°F) et trois pieds en caoutchouc. Les tablettes pour produits peuvent accueillir des échantillons en vrac, des plaques de microtitration, des flacons ou des bouteilles de sérum. Elles sont conçues pour loger à l’intérieur des chambres de séchage (vendues séparément).
Spécification
Type Étagère chauffée
Matériau Aluminium
Certifications/Conformité CE
À utiliser avec (équipement) Chambres de séchage
Tension 0 à 300 V