Learn More
Labconco™ Étagère chauffée avec capteur, plateau de séchage en vrac
Code produit 13484890 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plateaux de séchage en vrac Labconco™ FreeZone™
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
13484890 Plateaux de séchage en vrac Labconco™ FreeZone™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13484890 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7760801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00€
    1110.21€ / 1 pièces
    Économisez 139.79€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
L’étagère chauffée avec capteur est destinée aux plateaux de séchage en vrac Labconco™ FreeZone™.
  • L’élément chauffant de 200 W assure un chauffage efficace de −20°C à 60°C.
  • Un microprocesseur dans le plateau de séchage en vrac maintient la température du système à moins de 3°C du point de consigne.
  • Les plateaux de séchage en vrac FreeZone™ comprennent trois étagères et peuvent accueillir deux étagères chauffées supplémentaires avec capteurs.
Spécification
Type Étagère
À utiliser avec (équipement) Plateaux de séchage en vrac Labconco™ FreeZone™
Profondeur (impériale) 16,6 in
Profondeur (métrique) 42,2 cm
Largeur (impériale) 12,7 in
Largeur (métrique) 32,1 cm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 5 lb
Poids à l’expédition (métrique) 2,3 kg