Learn More
Labconco™ Étagères chauffées avec capteurs
Code produit 15735998 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
À utiliser avec (application):
Petit plateau de séchage
Plateau de séchage en vrac
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension À utiliser avec (application) Conditionnement
15735998 230 V Petit plateau de séchage 1 pièce
15864105 230 V Plateau de séchage en vrac 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15735998 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 730152010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00€
    1352.83€ / 1 pièces
    Économisez 312.17€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
1 étagère, 1 sonde de température
Requires
Lyophilisateur Freezone, plateau de séchage FreeZone
Permet de surveiller la température de l’échantillon ou de l’étagère
  • FreeZone Les séchoirs à plateaux, petits et grands, comprennent trois étagères chauffantes et peuvent en accueillir deux supplémentaires avec capteurs.
  • Le capteur, fourni avec l’étagère chauffante, peut être utilisé pour surveiller la température de l’échantillon ou de l’étagère
  • Les étagères pour séchoirs à plateaux en vrac mesurent 32,2 cm de largeur x 43,2 cm de profondeur (12,7 x 17 in). chaque. Les étagères pour petits séchoirs à plateaux mesurent 26,9 cm de largeur x 30,5 cm de profondeur (10,6 x 12,0 in). unité
  • Étagère en acier inoxydable avec élément chauffant de 200 W et sonde de détection
Garantie
Un an
Spécification
Type Étagère chauffée
Plage de températures (métrique) +60 °C
Matériau Acier
À utiliser avec (application) Petit plateau de séchage
Comprend 1 étagère, 1 sonde de température
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 43,1 cm
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43,1 cm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 15 lb
Poids à l’expédition (métrique) 6,80 kg