Includes
1 étagère, 1 sonde de température
Requires
Lyophilisateur Freezone, plateau de séchage en vrac FreeZone
- FreeZone Les séchoirs à plateaux, petits et grands, comprennent trois étagères chauffantes et peuvent en accueillir deux supplémentaires avec capteurs.
- Le capteur, fourni avec l’étagère chauffante, peut être utilisé pour surveiller la température de l’échantillon ou de l’étagère
- Les étagères pour séchoirs à plateaux en vrac mesurent 32,2 cm de largeur x 43,2 cm de profondeur (12,7 x 17 in). chaque. Les étagères pour petits séchoirs à plateaux mesurent 26,9 cm de largeur x 30,5 cm de profondeur (10,6 x 12,0 in). unité
- Étagère en acier inoxydable avec élément chauffant de 200 W et sonde de détection
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Type | Étagère chauffée |
| Plage de températures (métrique) | +60 °C |
| Matériau | Acier |
| À utiliser avec (application) | Plateau de séchage en vrac |
| Comprend | 1 étagère, 1 sonde de température |
| Profondeur (impériale) | 17 in |
| Profondeur (métrique) | 43,1 cm |
| Largeur (impériale) | 17 in |
| Largeur (métrique) | 43,1 cm |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Afficher plus |