Learn More
Heathrow Scientific™ Plateau de prélèvement sanguin à 60 emplacements
Code produit 16350726 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Puits de 17 mm, portoir pour 60 tubes à essai
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16350726 Puits de 17 mm, portoir pour 60 tubes à essai 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16350726 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS120261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.36€
    78.44€ / 1 pièces
    Économisez 20.92€
    21% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Le plateau de prélèvement sanguin est léger mais très organisé. Organisez votre matériel de démarrage par phlébotomie, par I.V. ou par insertion de cathéter grâce à ce plateau de transport spacieux, robuste et facile à nettoyer.
  • Personnalisez les compartiments en fonction de vos besoins personnels grâce aux séparateurs fournis
  • Poignée ergonomique testée pour supporter jusqu'à 10 kg
  • Structure ABS légère et facile à nettoyer
  • Comprend un puits de 17 mm et un support pour tubes de 60 emplacements.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 419 x 311 x 85 mm (16,4 x 12,2 x 3,3 in)
Dimensions (L x l) 16,4 x 12,2 in
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons de sang
Hauteur (impériale) de la poignée 9,4 in
Hauteur (impériale) 3,3 in
Hauteur (métrique) de la poignée 24,1 cm
Hauteur (métrique) 8,5 cm
Capacité Jusqu'à 22 lb.
Comprend Puits de 17 mm, portoir pour 60 tubes à essai
Longueur (impériale) 16,4 in
Longueur (métrique) 41,9 cm
Nbre de positions Personnalisable
Nbre de puits Personnalisable
Dimensions 419 x 311 x 85 mm
Poids (impériale) 2,62 lb
Poids (métrique) 10,18 kg
Largeur (impériale) 12,2 po
Largeur (métrique) 31,1 cm
Matériau ABS
Type de produit Plateau de prélèvement sanguin