Learn More
Heathrow Scientific™ Plateau de prélèvement sanguin Totemax™
Code produit 16340676 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rose
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16340676 Bleu 1 pièce
16350676 Rouge 1 pièce
16360676 Rose 1 pièce
16370676 Violet 1 pièce
16380676 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16340676 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS120021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.94€
    49.67€ / 1 pièces
    Économisez 13.27€
    21% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
La conception unique du plateau de prélèvement sanguin de phlébotomie Totemax™ et la fonction de crochet breveté permettent au plateau d’être placé sur ou au-dessus de la plupart des rails de lit, des marchepieds et des mains courantes à l’extérieur
  • Fabriqué en PEHD de qualité alimentaire pour une conception durable et non cassable
  • La conception de plateaux profonds permet de réduire les éclaboussures
  • Les crochets se verrouillent lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 in)
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons et prélèvement sanguin
Hauteur (impériale) 11 po
Hauteur (métrique) 27,9mm
Longueur (impériale) 17 po
Longueur (métrique) 43,2mm
Dimensions 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 po)
Poids (métrique) 27,9mm
Largeur (impériale) 11 po
Largeur (métrique) 27,9mm
Matériau Résine PEHD
Type de produit Plateau de prélèvement sanguin