Learn More
Heathrow Scientific™ Rack métallique pour récipient à urine avec revêtement en PEHD, 58 mm de dia., format de 6 x 4, bleu
Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators ProduitsDescription
Ce rack métallique recouvert de PEHD est un rack solide pour le transport ou la manipulation d’échantillons.
- Rack métallique en acier recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
- 24 puits / matrice de tube de 6 x 4
- Autoclavables
- Idéal pour les récipients à urine d’un diamètre maximal de 58 mm
- Fond à fentes
- Support à fond en maille
Spécification
Spécification
| Séparateurs cellulaires | Oui |
| Certifications/Conformité | Néant |
| Déclaration de pureté | Néant |
| Description | Rack pour récipient à urine en fil revêtu en PEHD, 58 mm de diamètre, format 6 x 4, bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Récipients pour échantillons |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Positions | 1 |
| Forme | Rectangle |
| Afficher plus |