Learn More
Horst™ Câble chauffant, fil de quartz, résistance aux températures élevées
Code produit 10230542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
370 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10230542 370 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10230542 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 21002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.08€
    171.50€ / 1 pièces
    Économisez 59.58€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Températures élevées, petits rayons d’enroulage, taux de puissance élevé.
  • Flexible.
  • Résistance aux températures élevées.
  • Taux de puissance au mètre élevé.
  • Isolation avec fil de quartz.
  • Petits rayons d’enroulage.
Spécification
Description Rayon de courbure :10 mm ; Épaisseur :5 mm
Longueur (métrique) 370 m
Tension 230 V nominal
Matériau Fil de quartz
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 1,5 m
Puissance 2,1 W
Largeur (métrique) de 3,5 à 4,5 mm
max. (métrique) 900 °C (nominal)