Learn More
JULABO™ Bain à circulation chauffant CORIO™ CD-BC6
BIOPHARMA
Code produit 15460582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,5 à 6 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15460582 4,5 à 6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15460582 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9012506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2609.40€
    2253.00€ / 1 pièces
    Économisez 356.40€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les cryothermostats CORIO™ sont dotés d’une technologie professionnelle pour répondre à des normes strictes et facilitent la régulation de la température interne dans la cuve de bain ou le contrôle des applications connectées depuis l’extérieur.
  • Modèles pour les applications internes et externes
  • Écran lumineux, clair et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
  • Raccordement USB
  • Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable avec couvercle de bain et robinet de vidange
  • Serpentin de refroidissement intégré pour le contre-refroidissement
Specifications
Température ambiante 5 à 40 °C
Description Thermostat à circulation chauffant
Capacité (métrique) 4,5 à 6 L
Débit 15 l/min
Gamme de températures de 20°C à 150°C
Type Cryothermostat
Affichage LED
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend 2 raccords cannelés adaptés à des tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 mâle)
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 0,35 bar
Modèle CORIO CD-BC6
Stabilité de la température ± ; 0,03°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 13 x 15 x 20 cm
Dimensions (L x l x H) 44 x 24 x 47 cm
Poids (métrique) 10 kg