Learn More
Fistreem International™ Élément chauffant, Calypso Ultrapure Alambic à eau
Code produit 13196020
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Modèle de 2 litres
Modèle de 4 litres
Tension:
220 V
240 V
Puissance:
0,9 kw
1,5 kw
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Tension Puissance Conditionnement
13196020 Modèle de 4 litres 220 V 1,5 kw 1 pièce
13156020 Modèle de 2 litres 220 V 0,9 kw 1 pièce
13146020 Modèle de 2 litres 240 V 0,9 kw 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13196020 Fournisseur Fistreem International™ Code fournisseur WCA706.HEJ.4
Expédition estimée: 20-01-2027
Élément chauffant de remplacement adapté à l'alambic Calypso, un modèle économique à faible consommation. Fistreem International™ Élément chauffant, Calypso Ultrapure Le Water Still est protégé par un dispositif de coupure en cas de haute température.
  • Un dispositif de coupure haute température protège les éléments chauffants en cas de coupure d'eau, tandis que la sécurité de l'opérateur est assurée par une verrerie entièrement fermée.
  • L'alambic Calypso est économique et disponible avec des débits de 2 L/h ou 4 L/h.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Modèle de 4 litres
Type Corps de chauffe
À utiliser avec (application) Calypso Ultrapure Alambic à eau
Tension 220 V
Puissance 1,5 kw