Learn More
Bibby Scientific™ Élément chauffant pour Soxhlet
Code produit 11826215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11826215 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11826215 Fournisseur Bibby Scientific™ Code fournisseur REME0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    278.44€ / 1 pièces
    Économisez 148.56€
    34% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Élément chauffant Bibby Scientific pour Soxhlet, capacité : 250 ml, à utiliser avec : Extracteur Soxhlet de rechange
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec Extracteur Soxhlet de rechange
Type de produit Élément chauffant