Learn More
Julabo™ THERMOSTAT IMMERSION ME
Description
Thermostat d'immersion pour des bains allant jusqu'à 50 litres Thermostat à immersion JULABO pour mise en température de différents bains jusqu'à 50 litres. Ces appareils sont équipés d'une pince pour fixation sur des parois allant jusqu'à 26mm d'épaisseur. Elle permet un montage simple et rapide. La profondeur d'immersion est de 16.5cm (réductible à 14.5cm). les parties immergées sont en inox ou en polymère. Le set de pompage optionnel permet de mettre en température un circuit externe. Egalement en option: un serpentin de refroidissement pour connexion à un réseau de refroidissement.
• Affichage VFD Comfort
• Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, valeurs d'alerte et d'alarme et fonction menu
• Régulation de la température en cascade PID3 pour une constance de la température interne et externe maximale
• Calibration en 3 points ATC3
• Prise pour sonde externe PT100 pour mesurer et pour réguler
• Smart Pump, pompe avec réglage de la puissance par paliers
• Signal de pré alarme pour niveau de bain bas (DBGM 203 06 059.8)
• Sécurité de surchauffe réglable à l'écran
• Prise RS232 pour connexion on-line
• Programmateur à 10 pas
• Affichage VFD Comfort
• Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, valeurs d'alerte et d'alarme et fonction menu
• Régulation de la température en cascade PID3 pour une constance de la température interne et externe maximale
• Calibration en 3 points ATC3
• Prise pour sonde externe PT100 pour mesurer et pour réguler
• Smart Pump, pompe avec réglage de la puissance par paliers
• Signal de pré alarme pour niveau de bain bas (DBGM 203 06 059.8)
• Sécurité de surchauffe réglable à l'écran
• Prise RS232 pour connexion on-line
• Programmateur à 10 pas
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 33 cm |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Modèle | TopTech |
| Poids (métrique) | 4kg |
| Largeur (métrique) | 13cm |
| Type de produit | Heating Immersion Circulator |
| max. (métrique) | 20°C to 200°C |