Learn More
Medline Scientific™ Chauffe-ballon contrôlé Medline (20 000 ml)
Code produit 11950319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11950319 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11950319 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur E109N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1624.23€ / 1 pièces
    Économisez 50.77€
    3% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chauffe-ballon polyvalent à régulateur de puissance. Le chauffe-ballon contrôlé Medline de Medline Scientific™ (20 000 ml) est doté d’un système double-pôle à durée proportionnelle pour un contrôle stable du chauffage.
  • Régulation de puissance
  • Risque de surchauffe réduit
  • Contrôleur à cadran pour un réglage précis de la température
  • Support de tige pour statif intégré
Spécification
Capacité 20 000 ml
Capacité (métrique) 20 l
Tension 220 V
Alimentation électrique 220V - 50/60 Hz
Matériau Acier avec revêtement résistant aux produits chimiques
Matériau de revêtement Poudre de silice moulée
Puissance 1 800 W
max. (métrique) 450°C