Learn More
Bibby Scientific™ Élément de rechange pour chauffe-ballon
Code produit 11708412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11708412 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11708412 Fournisseur Bibby Scientific™ Code fournisseur 0301215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec Série EM 50 ml
Tension 230 V
Puissance 60 w
Type de produit Élément de rechange pour chauffe-ballon
Fréquence 50/60 Hz