Learn More
Medline™ Chauffe-ballons
Code produit 10319202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250mL
5000mL
Puissance:
150W
700W
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Puissance Conditionnement
10319202 5000mL 700W 1 pièce
10349102 250mL 150W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10319202 Fournisseur Medline™ Code fournisseur ES307
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.