Learn More
Witeg™ Chauffe-ballons
Code produit 15715848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique)
15715848 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15715848 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur DH.WHM12035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    588.50€
    488.91€ / 1 pièces
    Économisez 99.59€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
À utiliser aussi bien avec des flacons ronds qu'avec des béchers.
  • Disponible pour une gamme de capacités de béchers/flacons
  • 100° plage de température °jusqu'à 450 °C
  • élément chauffant en nickel-chrome
  • Type de bobine : résistante aux acides, longue durée de vie
  • Régulateur de température intégré ou régulateur externe, selon le modèle
  • Certifié CE et numéro de série unique pour la traçabilité
  • 2 agitateurs magnétiques inclus avec certains modèles
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Intégrée
Contrôleur Contrôleur de température
Diamètre (métrique) 270 mm
Capacité (métrique) 2000 mL
Profondeur (métrique) 100 mm
À utiliser avec flacons ronds de 2000 mL, Duran et lwaki
Hauteur (métrique) 200 mm
Comprend 2 barres d'agitation
Puissance 450 W
Type de produit Chauffe-ballon
Type de récipient Flacons ronds
max. (métrique) 100 °C à 450 °C