Learn More
Medline Scientific™ Chauffe-ballons
Code produit 10461393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10461393 2 000 ml 1 pièce
10484622 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10461393 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur ES305
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.