Learn More
Cole-Parmer™ Manteau agitateur/chauffant série SHM-200
Code produit 11718372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 000 ml (33,8 oz)
100 ml (3,4 oz)
2 000 ml (67,6 oz)
250 ml (8,5 oz)
50 ml (1,7 oz)
500 mL (17 oz)
Tension:
230 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Tension Conditionnement
11718372 100 ml (3,4 oz) 230 V 1 pièce
11562674 50 ml (1,7 oz) 230 V 1 pièce
11728372 250 ml (8,5 oz) 230 V 1 pièce
11718382 500 mL (17 oz) 230 V 1 pièce
10216524 1 000 ml (33,8 oz) 230 V 1 pièce
10402970 2 000 ml (67,6 oz) 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11718372 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0464115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    951.25€ / 1 pièces
    Économisez 128.75€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le manchon agitateur/chauffant de la série SHM-200 offre des vitesses d'agitation puissantes jusqu'à 520 tr/min et un chauffage jusqu'à 450 °C.
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EMA Series Controlled Sitrring Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
  • Agitation bidirectionnelle avec fonction de capture automatique de l'agitateur magnétique.
  • La cartouche d'isolation thermique assure un transfert de chaleur maximal.
  • Le boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques est « sans danger au toucher ».
  • Remuez votre échantillon tout en le chauffant jusqu'à 450 °C (842 °F).
  • Ces manchons agitateurs/chauffants durables sont dotés d'un agitateur magnétique bidirectionnel avec des vitesses allant jusqu'à 520 tr/min.
  • Une fonction de « réactivation automatique » réactive le brassage s'il est interrompu ou perdu pour une raison quelconque.
  • Un régulateur de puissance intégré avec graduations de 1 à 10 offre une excellente répétabilité.
  • Deux voyants de couleur indiquent « alimentation activée » et « chauffage activé ».
  • L'élément chauffant spiralé remplaçable, suspendu à l'intérieur d'une cartouche thermo-isolante, assure un transfert de chaleur et un support optimaux.
  • Des fentes de ventilation uniques et une isolation en fibres céramiques permettent de maintenir l'extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques à une température fraîche même pendant son utilisation.
  • Un écran de mise à la terre et des fusibles doubles assurent une sécurité accrue.
Certifications
CE
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité 100 ml (3,4 oz)
Capacité (métrique) 100 ml
Dimensions (L x l x H) 260 x 175 x 133mm
Tension 230 V
Matériau Boîtier externe en polypropylène
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 80 W
Poids (métrique) à l’expédition 1,73kg
Type de produit Chauffe-ballon avec agitation
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 3,4 oz.
Fréquence 50/60 Hz