Learn More
Cole-Parmer™ Manteau agitateur/chauffant série SHM-200
Description
Comprend un régulateur d’énergie intégré avec lampes indicatrices pour l’alimentation et le fonctionnement du chauffage. Electrothermal™ Le Sitrring Electromantle contrôlé de la série EMA intègre un écran de terre mis à la terre et des doubles fusibles pour une sécurité accrue. Les produits de plus grande cylindrée disposent de plusieurs éléments chauffants, permettant un transfert de chaleur plus uniforme et dirigé.
- Agitation bidirectionnelle avec fonction de capture automatique de l'agitateur magnétique.
- La cartouche d'isolation thermique assure un transfert de chaleur maximal.
- Le boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques est « sans danger au toucher ».
- Remuez votre échantillon tout en le chauffant jusqu'à 450 °C (842 °F).
- Ces manchons agitateurs/chauffants durables sont dotés d'un agitateur magnétique bidirectionnel avec des vitesses allant jusqu'à 520 tr/min.
- Une fonction de « réactivation automatique » réactive le brassage s'il est interrompu ou perdu pour une raison quelconque.
- Un régulateur de puissance intégré avec graduations de 1 à 10 offre une excellente répétabilité.
- Deux voyants de couleur indiquent « alimentation activée » et « chauffage activé ».
- L'élément chauffant spiralé remplaçable, suspendu à l'intérieur d'une cartouche thermo-isolante, assure un transfert de chaleur et un support optimaux.
- Des fentes de ventilation uniques et une isolation en fibres céramiques permettent de maintenir l'extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques à une température fraîche même pendant son utilisation.
- Un écran de mise à la terre et des fusibles doubles assurent une sécurité accrue.
Certifications
CE
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Capacité | 250 ml (8,5 oz) |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 260 x 175 x 133 mm |
| Tension | 230 V |
| Matériau | Boîtier externe en polypropylène |
| Détails du bloc d’alimentation | Prises UK et EU |
| Puissance | 170 W |
| Poids (métrique) à l’expédition | 1,73kg |
| Type de produit | Chauffe-ballon avec agitation |
| Afficher plus |