Learn More
Horst™ Tresse extérieure en acier inoxydable pour ruban chauffant
Code produit 10178541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10178541 1,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10178541 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.42€
    180.00€ / 1 pièces
    Économisez 60.42€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Isolation électrique multiple avec fils de verre et tresse de protection.
  • Isolation électrique multiple avec des fils de verre.
  • Tresse extérieure protectrice.
Spécification
Longueur (métrique) 1,5 m
Matériau de revêtement Fils de verre, acier inox
max. (métrique) 350 °C (nominal)