Learn More
Horst™ Ruban chauffant, en silicone, résistant à une chaleur élevée
Code produit 10220732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5,0 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10220732 5,0 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10220732 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00€
    375.00€ / 1 pièces
    Économisez 322.00€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ruban chauffant flexible et résistant à l’usure, avec un transfert efficace de la chaleur et un rendement élevé.
  • Flexible.
  • Résistant à l’usure.
  • Transfert efficace de la chaleur
  • Production de chaleur spécifique élevée.
  • Quatre conducteurs chauffants parallèles intégrés dans un revêtement en silicone.
  • Chaque conducteur chauffant est isolé électriquement avec du PTFE et protégé avec une gaine métallique tressée.
Spécification
Description Rayon de courbure :20 mm ; Épaisseur :5 mm
Longueur (métrique) 5,0 m
Tension 230 V nominal
Matériau Silicone, cuivre, nickelé
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 1,5 m
Puissance 500 W
Largeur (métrique) 24 mm
max. (métrique) 200 °C (nominal)