Learn More
Rogo Sampaic™ Boîtes à forte cristallisation
Code produit 11714156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
9 l
Diamètre (métrique):
164 mm
205 mm
335 mm
Hauteur (métrique):
78 mm
96 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
11714156 1 l 164 mm 78 mm 5 pièces
11702704 2 l 205 mm 96 mm 3 pièces
11814262 9 l 335 mm 145 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11714156 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur CNN004
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour les besoins de cristallisation en laboratoire. Les boîtes à forte cristallisation Rogo Sampaic™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent.
  • Également excellentes pour le stockage
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Type Boîte à forte cristallisation
Hauteur (métrique) 78 mm
Diamètre (métrique) 164 mm