Learn More
Cole-Parmer™ Pinces d’extension à trois broches à usage intensif
Code produit 11705469 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
32 mm
50 mm
61 mm
103 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11705469 61 mm 1 pièce
11795459 103 mm 1 pièce
11725439 50 mm 1 pièce
11715469 32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11705469 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0802114
Expédition estimée: 03-02-2027
Maintenez vos flacons, béchers et burettes bien en place grâce à ces pinces rallonges. Les pinces rallonges à trois doigts pour usage intensif disposent d’une mâchoire fermée innovante qui minimise la contamination et la corrosion des composants internes, ce qui facilite le nettoyage et la décontamination.
La conception permet d'utiliser toute la profondeur de la pince. – Aucun ressort ni mécanisme interne ne risque de gêner. Choisissez le modèle à réglage unique pour une utilisation standard où une seule broche ou un seul doigt est ajusté à l'aide d'un écrou papillon, tandis que l'autre broche reste fixe, ou pour une pince plus polyvalente, choisissez le modèle à double réglage. Les deux mors se règlent facilement sur une portée plus large au moyen de vis de serrage. La hauteur des mors de cette pince en fait l’outil idéal pour tenir fermement la verrerie pourvue de joints en verre rodé de précision.
  • Disponible en 3 tailles : petite, moyenne et grande.
  • En zinc nickelé
  • Fourni avec des manchons en vinyle antidérapants ou, pour les températures supérieures à 100 °C, des revêtements °en fibre de verre
  • Idéale pour les objets de forme irrégulière
  • Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince d’accessoire
Matériau Zinc nickelé
Diamètre (métrique) 61 mm
Longueur (métrique) 222,25 mm
Dimensions Moyenne
Dimensions (métrique) de la poignée 10,92 mm