Learn More
Cole-Parmer™ Pinces d’extension à trois broches à usage intensif
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
La conception permet d'utiliser toute la profondeur de la pince. – Aucun ressort ni mécanisme interne ne risque de gêner. Choisissez le modèle à réglage unique pour une utilisation standard où une seule broche ou un seul doigt est ajusté à l'aide d'un écrou papillon, tandis que l'autre broche reste fixe, ou pour une pince plus polyvalente, choisissez le modèle à double réglage. Les deux mors se règlent facilement sur une portée plus large au moyen de vis de serrage. La hauteur des mors de cette pince en fait l’outil idéal pour tenir fermement la verrerie pourvue de joints en verre rodé de précision.
- Disponible en 3 tailles : petite, moyenne et grande.
- En zinc nickelé
- Fourni avec des manchons en vinyle antidérapants ou, pour les températures supérieures à 100 °C, des revêtements °en fibre de verre
- Idéale pour les objets de forme irrégulière
- Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince d’accessoire |
| Matériau | Zinc nickelé |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Longueur (métrique) | 228,6 mm |
| Dimensions | Moyenne |
| Dimensions (métrique) de la poignée | 50,04 mm |