missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan Heavy Duty 5-in-1 Meter

Code produit 31810753
Change view
Click to view available options
Débit d’air:
1.75 to 105 km/hr.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
31810753 1.75 to 105 km/hr. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31810753 Fournisseur Brannan Code fournisseur 13/494/0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Wind speed, light, sound, temperature and humidity meter.

  • 5-in-1 meter for wind speed, light, sound level, temperature and humidity measurement
  • Large LCD with green, yellow and red indication
  • Supplied with calibration certificate and sturdy protective pouch
  • Max min / Avg / data hold functions
  • Low battery indication
  • Audible alarm
  • Auto power off

Spécification

Type Anemometer/Thermometer
Précision ±3%
Débit d’air 1.75 to 105 km/hr.
Matériau du coffret ABS Plastic
Float Material Polypropylene
Type de gaz Oxygen
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.