Learn More
Cole-Parmer™ Papier aluminium pour usage intensif
Code produit 11720109 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
500 pi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
11720109 500 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11720109 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0627505
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Ce papier aluminium haute résistance est un papier aluminium polyvalent utilisé pour la congélation, l'emballage, le scellage, l'autoclavage, le revêtement et le pesage ou le transfert d'échantillons.
  • Conditionné dans une boîte distributrice avec une bande de coupe dentelée.
Spécification
Applications Stockage au congélateur, emballage, scellage, autoclavage, doublure et pesée ou transfert d’échantillons
Longueur (impériale) 500 pi
Type de produit Papier aluminium pour usage intensif
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45,7cm
Longueur (métrique) 152.4 m
Matériau Aluminium