Learn More
Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant W7
Code produit 30243865 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Quantité d’emballage:
120/paquet
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité d’emballage Conditionnement
30243865 Bleu 120/paquet 10 pièces
30243785 Blanc 120/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243865 Fournisseur Tork Code fournisseur 530276
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-11-2026
Distribution un à la fois Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant W7
  • Réduisez les délais et le gaspillage, et assurez-vous que votre personnel dispose à portée de main d'autant de chiffons de nettoyage que nécessaire grâce à la boîte de rangement portable Handy Box.
  • Optimisez la consommation de nos lingettes nettoyantes jetables grâce à leur système de distribution une à une.
  • La large ouverture de la Handy Box permet d'accéder facilement aux chiffons, même avec des gants.
  • Améliorez la durabilité de votre marque : nos emballages sont fabriqués à partir de fibres 100 % recyclées.
  • Longueur pliée entre 10,5 cm et 10,8 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ess Web
Largeur (impériale) 13,98 in
Largeur (métrique) 35.5 cm
Couleur Bleu
Quantité d’emballage 120/paquet
Épaisseur 1-ply