Learn More
Polyco Healthline Sacs de déchets cliniques robustes en sac, 90 L
Code produit 31925037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
orange
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31925037 Jaune 100 pièces
31925048 orange 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31925037 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur CWHD/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.68€
    37.58€ / 100 pièces
    Économisez 63.10€
    62% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqués en polyéthylène à haute ou basse densité, ces sacs de déchets cliniques offrent une résistance fiable pour le transport des déchets médicaux. La capacité de 90 L supporte des charges allant jusqu’à 10 kg lors de la manipulation et de l’élimination.
  • Catégorie : Déchets cliniques
  • Force : Robuste
  • Capacité : 90 L
  • Charge nominale : 10 kg
  • Format du pack : Flat Pack
  • Conçu pour la séparation et la gestion clinique des déchets
  • Soutient la gestion sûre des flux de déchets médicaux
  • Couleurs disponibles : Orange, Jaune
  • Dimensions du sac : 381/711 x 990 mm (environ 15/28 x 39 in.)
  • Contenu en matériaux recyclés :
    • Fabriqué à partir de polyathylène recyclé à 50 % (Code produit : ATHD/1)
    • 50 % de contenu recyclé (Code produit : CWHD/1)
Spécification
Capacité (métrique) 90 L
Type de bouchon Attache
Capacité (impériale) 23,8 gal
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 990 mm
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Gestion des déchets cliniques
Largeur (impériale) 39 in
Matériau Polyéthylène
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.