Learn More
Polyco Healthline Sacs de déchets cliniques lourds en rouleau
Code produit 31925017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
90 L
Couleur:
Jaune
orange
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
31925017 90 L orange 100 pièces
31925010 20 L Jaune 200 pièces
31924979 90 L Jaune 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31925017 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur AT25/M085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.39€
    21.05€ / 100 pièces
    Économisez 35.34€
    62% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Produits à partir de polyéthylène à faible densité, ces sacs de déchets cliniques en rouleau offrent une résistance fiable pour le transport des déchets médicaux. Disponibles en capacités de 20 L et 90 L avec des charges allant jusqu’à 10 kg.
  • Catégorie : Déchets cliniques
  • Force : Robuste
  • Capacité : 20 L, 90 L
  • Charge nominale : 10 kg
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour la séparation et la gestion clinique des déchets
  • Soutient la gestion sûre des flux de déchets médicaux
  • Couleurs disponibles : Orange, Jaune
  • Dimensions des sacs : 190/711 x 990 mm (7,5/28 x 39 in. environ) (Codes produits : AT25/M085, CX25/M085)
  • Orange pour traitement alternatif des déchets cliniques (code produit : AT25/M085)
  • Sac de déchets cliniques en polyéthylène à faible densité (code produit : AT25/M085)
  • 25 sacs par rouleau, 4 rouleaux par caisse (code produit : AT25/M085)
  • Contenu en matériaux recyclés :
    • 100 % de contenu recyclé (Code produit : CX25/CWHD2)
    • Fabriqué en polyuythène 100 % recyclé (code produit : AT25/M085)
    • 30 % de contenu recyclé (code produit : CX25/M085)
Spécification
Capacité (métrique) 90 L
Type de bouchon Attache
Capacité (impériale) 23,8 gal
Couleur orange
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 990 mm
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Gestion des déchets cliniques
Largeur (impériale) 39 in
Matériau Polyéthylène
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.