Learn More
Polyco Healthline Sacs compacteurs lourds, 150 L
Code produit 31924991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31924991 Noir 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31924991 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur CT9990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.32€
    24.62€ / 200 pièces
    Économisez 44.70€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqué à partir d’un matériau spécialisé en polyéthylène à faible densité, garantissant une résistance exceptionnelle pour résister à la pression et une compression maximale sans compromettre la durabilité.
  • Catégorie : Sacs compacteurs
  • Force : Robuste
  • Capacité : 150 L
  • Conçu pour l’élimination des déchets lourds dans l’industrie et la généralisation
  • La conception tubulaire aide à réduire la casse sur les coutures latérales
  • Couleurs disponibles : Noir
  • Dimensions du sac : 508/889 x 1143 mm (environ 20/35 x 45 in.)
  • Contenu en matériaux recyclés : 100 % recyclé (Code produit : CT9990)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 45 in
Largeur (impériale) 20/35 in
Type de produit Sac
Capacité (impériale) 39,6 gal
Capacité (métrique) 150 L
Longueur (métrique) 1143 mm
Largeur (métrique) 508/889 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.