Learn More
AZLON™ Méandre robuste en HDPE avec robinet d’arrêt
Artikelnummer. 31911936
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
Packungsgröße:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Packungsgröße
31911936 5 L 1 pièce
31911932 10 L 1 pièce
31911934 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31911936 Lieferant AZLON™ Lieferanten-Nr. BNH05A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.49€
    50.99€ / 1 pièces
    Économisez 19.50€
    27% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les voitures en HDPE robustes permettent un stockage et une manipulation sécurisés des médias, des tampons et des liquides sensibles. Fabriqué en USP HDPE de classe VI avec un bouchon PP conforme à la réglementation, cette famille de produits est disponible avec ou sans robinet d’arrêt à quart de tour résistant aux fuites pour une distribution contrôlée.
  • Les Carboys sont fabriqués à partir de USP résine HDPE de qualité FDA, conforme à la classe VI, sans BPA, pour une compatibilité chimique supérieure et une adéquation dans des applications biotechnologiques et pharmaceutiques réglementées
  • Option de robinet d’arrêt robuste étanche, fabriqué en USP résine PP conforme à la classe VI pour une distribution de liquides sûre et facile, et bouchon fabriqué en PP conforme à la réglementation
  • Performance fiable, chaque jour : De la préparation des médias à la manipulation de liquides à grand volume, les voitures AZLON™ offrent des performances fiables et conviviales lorsque la manipulation des liquides est importante
  • Léger et durable : Les dame-mécanes AZLON™ , fabriquées en HDPE de haute qualité, sont durables, résistantes aux éclats et légers – parfaites pour les laboratoires très fréquentés
  • Conçus pour la facilité d’utilisation et la sécurité : Les poignées ergonomiques garantissent une prise solide, la forme trapue et le profil carré offrent une excellente stabilité sur le dessus de laboratoire ou en transport tout en optimisant l’espace précieux du laboratoire, avec l’ajout d’un robinet d’arrêt étanche, nos voitures permettent une distribution contrôlée et sécurisée
  • Fonctionnalités pratiques qui soutiennent votre flux de travail : Les gradations moulées permettent une gestion facile du volume, les bouchons pour les carboys de 10 L et 20 L sont équipés de guides de forage moulés pour faciliter la localisation des sondes, des conduites d’alimentation et de l’aspiration des fluides, et le robinet d’arrêt robuste résistant à l’étanchéité s’ouvre et se ferme en un quart de tour
  • Conçu pour la conformité : USP Les résines de classe VI et conformes à la réglementation garantissent la conformité réglementaire et opérationnelle dans votre flux de travail
  • Durabilité : Le produit est réutilisable, durable et recyclable en fin de vie, contribuant ainsi à soutenir les objectifs internes de durabilité
  • Applications : Adapté aux environnements réglementés tels que le bioprocédé, la pharmacie et les laboratoires analytiques
  • Capsules de rechange disponibles à l’achat séparément : Le Cap CAP045/H de 45 mm est équipé d’un jean-jeune AZLON™ de 5 L avec robinet d’arrêt BNH05A et d’un chapeau de 80 mm CGZ85PP permet de contenir des davenes AZLON™ de 10 L et 20 L avec robinet d’arrêt BNH10A et BNH20A
Spezifikation
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 5 L
Certifications/Conformité USP Matériaux conformes à la classe VI, de qualité FDA, sans BPA, composants en polypropylène conformes à la réglementation
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture Sans doublure
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 45 mm
Couleur Naturel
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Environnements réglementés tels que le bioprocédé, la pharma et les laboratoires analytiques
Hauteur (métrique) 270 mm
Comprend Bouchon à vis, robinet d’arrêt, graduations, poignée
Matériau PE-HD
Mouth Style Étroit
Type de produit Bonbonne
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 220 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.