Learn More
Brannan Posemètre de lumière robuste avec thermomètre et humidimètre
Code produit 31810760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
Une humidité relative de 10 à 100 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
31810760 Une humidité relative de 10 à 100 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31810760 Fournisseur Brannan Code fournisseur 13/492/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.16€
    67.12€ / 1 pièces
    Économisez 51.04€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Mesure du niveau de lumière.
  • Mesure du niveau de lumière avec un thermomètre et un humidimètre
  • Grand écran LCD avec indication de lumière verte, jaune et rouge
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage et une pochette protectrice robuste
  • Lux/Fc sélectionnable par l’utilisateur
  • Fonctions max min / moyenne / conservation des données
  • Indicateur de batterie faible
  • Alarmes sonores et visuelles
  • Mise hors tension automatique
Spécification
Type Posemètre numérique
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage en usine
Plage Une humidité relative de 10 à 100 %
Affichage LCD